Learn More
Bohlender™ Ejes de agitador con forma de luna de PTFE BOLA™
Click to view available options
Longitud (métrico):
350 mm
450 mm
450 mm
510 mm
600 mm
600 mm
800 mm
Diámetro del eje (métrico):
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
16 mm
Junta cónica estándar:
24/29
29/32
45/40
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Eje de acero inoxidable con revestimiento de PTFE con hoja de agitador de media luna inclinable
- Ranura de doble cara y acceso para el eje del agitador, completamente fabricada en PTFE
- Resistencia a la temperatura: De -200 a +250 °C
- Las hojas están disponibles por separado y se pueden montar de forma adicional
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del eje (métrico) | 10 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | La hoja de media luna inclinable es ideal para agitar en matraces de fondo redondo con cuellos con juntas esmeriladas. |
| Longitud (métrico) | 600 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Junta cónica estándar | 29/32 |
| Tipo | Ejes de agitador con forma de luna. |
| Material | PTFE |