Learn More
Bohlender™ Ejes de agitador con forma de luna de PTFE BOLA™
Código de producto. 10053910
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
350 mm
450 mm
450 mm
510 mm
600 mm
600 mm
800 mm
Diámetro del eje (métrico):
8 mm
8 mm
10 mm
10 mm
16 mm
Junta cónica estándar:
24/29
29/32
45/40
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro del eje (métrico) Junta cónica estándar unitSize
10053910 600 mm 8 mm 29/32 cada uno
10751421 350 mm 10 mm 29/32 cada uno
10761421 450 mm 10 mm 29/32 cada uno
10707692 510 mm 10 mm 29/32 cada uno
10679211 800 mm 16 mm 45/40 cada uno
10518462 350 mm 8 mm 24/29 cada uno
10696491 600 mm 10 mm 29/32 cada uno
10635921 450 mm 8 mm 29/32 cada uno
8 options
Código de producto. 10053910
Marca: Bohlender™ C37610
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas hojas de media luna inclinables para agitador en matraces de fondo redondo con cuellos con juntas esmeriladas. Los ejes de agitador con forma de luna Bohlender™ BOLA™ de PTFE ofrecen un flujo tangencial con poca turbulencia y resistencia química universal.
  • Eje de acero inoxidable con revestimiento de PTFE con hoja de agitador de media luna inclinable
  • Ranura de doble cara y acceso para el eje del agitador, completamente fabricada en PTFE
  • Resistencia a la temperatura: De -200 a +250 °C
  • Las hojas están disponibles por separado y se pueden montar de forma adicional
Especificaciones
Diámetro del eje (métrico) 8 mm
Para utilizar con (aplicación) La hoja de media luna inclinable es ideal para agitar en matraces de fondo redondo con cuellos con juntas esmeriladas.
Longitud (métrico) 600 mm
Cantidad 1 Unidad
Junta cónica estándar 29/32
Tipo Ejes de agitador con forma de luna
Material PTFE