Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Barra de agitación magnética de PTFE
Código de producto. 11338713 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
20 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11338713
Marca: Bel-Art™ SP Scienceware™ F371200020
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las barras de agitación tienen varias caras poligonales que añaden turbulencia relativa en comparación con las barras cilíndricas de tamaño liso similares.
  • Útil para análisis medioambientales y aplicaciones de ciencias de la vida en las que hay que preparar y evaluar pequeños volúmenes de muestras
  • Imán de alnico encapsulado con revestimiento de baja fricción de PTFE Teflon™ con aprobación de la FDA y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
  • Fabricados en una instalación conforme a ISO 9001:2008 con certificación de SGS
  • Uso seguro en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2008
Color Blanco
Diámetro (imperial) 0,3125 in
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 20 x 8 mm
Longitud (imperial) 0,75 in
Diámetro (métrico) 8mm
Longitud (métrico) 20 mm
Material Imán Alnico
Cantidad 1 unidad
Forma Poligonal