Learn More
Masterflex™ Tubos métricos de PTFE
Código de producto. p-7116315
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
9/32 pulg, 7 mm
25/64 pulg, 10 mm
7/16 pulg, 12 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) unitSize
11755868 7/16 pulg, 12 mm cada uno
10698105 9/32 pulg, 7 mm 1 PCS
11745868 25/64 pulg, 10 mm 1 PCS
3 options
Código de producto. 11755868
Marca: Masterflex™ 0636330
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideales para aplicaciones exigentes de laboratorio, químicas, eléctricas, mecánicas, farmacéuticas y de automoción. Los tubos de PTFE soportan temperaturas extremas
  • Químicamente inertes, no tóxicos y prácticamente no porosos
  • Excelente resistencia a grietas y tensiones
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Translúcido
  • La resina cumple con la FDA (21 CFR 177.1550); cumple con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) 23
  • Los tubos se fabrican conforme a GMP
  • Intervalo de temperatura: De - 240 a + 260 °C
  • Esterilizar con autoclave, óxido de etileno o usar calor seco
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 25/64 pulg
Diámetro interior (métrico) 10 mm
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 7/16 pulg, 12 mm
Longitud global (imperial) 25 pies
Longitud global (métrico) 7,6 m
Grosor (imperial) 1/25 pulg
Grosor (métrico) 1,047 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -400 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -240 °C
Color Translúcido
Presión máxima 30 psi
Max. Operating Temperature (English) 500 °F
Max. Operating Temperature (Metric) de 260 °C
Tipo de producto Tubos de PTFE métricos