Learn More
Cole-Parmer™ Colector de PTFE, 4 salidas
Click to view available options
Longitud global (imperial):
3,25 in
34,03 mm (4-1/8 pulgadas)
4,75 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Colector de PTFE.
- El PTFE químicamente inerte se encarga de las soluciones químicas más agresivas.
- Disponibles en diversas configuraciones para adecuarse a una amplia gama de aplicaciones.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | PTFE |
| Longitud global (imperial) | 3,25 in |
| Longitud global (métrico) | 8,26 cm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -200 °F |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | - 129 °C |
| Conexión | NPT(F) de 1/4 pulg |
| Puerto de salida | NPT(F) de 1/8 pulg |
| Anchura (métrico) | 2,54 cm |
| Anchura (imperial) | 1 in |
| Altura (métrico) | 2,54 cm |
| Mostrar más |