Learn More
BRAND™ Recuperador de barras de agitación magnéticas de PTFE
Código de producto. 10759011 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
250 mm
350 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10759011 350 mm 1 PCS
10578401 250 mm 1 PCS
10018310 150 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10759011 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 137720
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con PTFE. El recuperador de barras de agitación magnéticas de PTFE de BRAND™ tiene un núcleo magnético completamente sellado que evita el filtrado.
  • Fabricadas con PTFE.
  • El núcleo magnético está completamente sellado para evitar el filtrado.
  • Fabricadas con PTFE.
  • El núcleo magnético está completamente sellado para evitar el filtrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 8 mm
Longitud (métrico) 350 mm
Material PTFE (politetrafluoroetileno)
Cantidad 1