Learn More
BRAND™ Recuperador de barras de agitación magnéticas de PTFE
Código de producto. 10018310 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
250 mm
350 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10018310 150 mm cada uno
10578401 250 mm 1 PCS
10759011 350 mm 1 PCS
3 options
Código de producto. 10018310
Marca: BRAND™ 137700
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con PTFE. El recuperador de barras de agitación magnéticas de PTFE de BRAND™ tiene un núcleo magnético completamente sellado que evita el filtrado.
  • Fabricadas con PTFE.
  • El núcleo magnético está completamente sellado para evitar el filtrado.
  • Fabricadas con PTFE.
  • El núcleo magnético está completamente sellado para evitar el filtrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 8 mm
Longitud (métrico) 150 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Cantidad 1