missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brand™ Barras de agitación magnética de PTFE con forma cilíndrica

Código de producto. 15231329 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
7 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15231329

Marca: Brand™ 137106

Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Fabricadas con PTFE. Las barras de agitación magnéticas de PTFE BRAND™ con forma cilíndrica son aptas para aplicaciones universales. La superficie lisa y redondeada proporciona una acción de agitación efectiva.

  • Fabricadas con PTFE
  • La superficie lisa y redondeada proporciona una acción de agitación efectiva.
  • Adecuado para aplicaciones universales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Recubrimiento PTFE
Diámetro (métrico) 2 mm
Longitud (métrico) 7 mm
Material PTFE (politetrafluoroetileno)
Cantidad 10/Paq.
Forma Cilíndrico
Tipo Barra de agitación magnética
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado