Learn More
Bel-Art™ Kit de barras de agitación magnética de PTFE SP Scienceware™
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
- Útil para análisis medioambientales y aplicaciones de ciencias de la vida en las que hay que preparar y evaluar pequeños volúmenes de muestras
- Imán de alnico encapsulado con revestimiento de baja fricción de PTFE Teflon™ con aprobación de la FDA y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
- Fabricados en una instalación conforme a ISO 9001:2008 con certificación de SGS
- Uso seguro en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2008 |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 12,7 × 7,92, 19,05 × 7,92, 25,4 × 7,92, 25,4 × 9,39, 38,1 × 7,92, 44,45 × 7,92, 50,8 × 9,39 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Viales, microtubos, tubos para centrífuga |
| Incluye | Anillos de giro extraíbles |
| Material | Imán Alnico |
| Cantidad | 1 unidad |
| Forma | Octogonal |