Learn More
Fisherbrand™ Barra de agitación magnética de PTFE con cruceta de una cara
Código de producto. 11527822 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
10 mm
14 mm
17 mm
25 mm
40 mm
60 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11527822 10 mm paquete de 5
16255721 10 mm paquete de 10
11537822 14 mm paquete de 5
11547822 17 mm paquete de 5
10690443 40 mm cada uno
16215731 25 mm paquete de 10
10600453 60 mm cada uno
7 options
Código de producto. 11527822
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñados para su uso con recipientes con forma de tubo, pero muy eficaces como agitadores de uso general. Los agitadores magnéticos revestidos de PTFE incluyen una cruz en un lado del agitador.
  • Agitador magnético estable de uso general
  • Diseñada para su uso con recipientes con forma de tubo, pero muy efectiva como agitador de uso general
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Color Blanco
Descripción Núcleo magnético Alnico V encapsulado en PTFE
Para utilizar con (equipo) Contenedores y recipientes/agitadores con placas calefactoras
Altura (métrico) 8 mm
Diámetro (métrico) 10 mm
Cantidad 5/Paq.