Learn More
Cowie Technology™ Adaptador de junta de PTFE
Código de producto. 10782793 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
10/19
19/26
29/42
35/45
Tamaño del cono:
14/23
24/29
29/32
45/50
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Tamaño del cono unitSize
10782793 19/26 29/32 cada uno
10591242 10/19 14/23 cada uno
10531632 10/19 24/29 cada uno
11393010 29/42 45/50 cada uno
11303020 35/45 45/50 cada uno
5 options
Código de producto. 10782793
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Crea alto vacío con anillos de sellado, lo que niega la necesidad de grasa. Los adaptadores para junta de PTFE Cowie Technology™ son esterilizables en autoclave y reutilizables.
  • Fabricado con PTFE con un hombro considerable para facilitar la manipulación
  • Sólida construcción general para el uso repetido
  • Los manguitos rígidos y los adaptadores son inertes, utilizables hasta 280 °C (aprox.)
  • Soporta alto vacío
  • Los anillos de sellado trapezoidales transversales de las superficies de contacto crean alto vacío
Especificaciones
Tamaño del cono 29/32
Tipo de producto Adaptadores de junta de PTFE
Cantidad 1 unidad
N.º de junta cónica estándar 19/26