Descripción
- Fabricado con PTFE con un hombro considerable para facilitar la manipulación
- Sólida construcción general para el uso repetido
- Los manguitos rígidos y los adaptadores son inertes, utilizables hasta 280 °C (aprox.)
- Soporta alto vacío
- Los anillos de sellado trapezoidales transversales de las superficies de contacto crean alto vacío
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño del cono | 24/29 |
| Tipo de producto | Adaptadores de junta de PTFE |
| Cantidad | 1 unidad |
| N.º de junta cónica estándar | 10/19 |