Learn More
Horst™ Cables calefactores a prueba de humedad modelo HST PTFE
Código de producto. 10619812
Change view
Click to view available options
Longitud del cable de alimentación (métrico):
1,1m
12 m
5,5m
6 m
8 m
9 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud del cable de alimentación (métrico) unitSize
10619812 1,1m cada uno
11943945 12 m cada uno
10007171 5,5m cada uno
10532892 6 m cada uno
10679422 8 m cada uno
11933945 9 m cada uno
6 options
Código de producto. 10619812
Marca: Horst™ 20821
Solo quedan null
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 1,1 Lm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1,1 Lm
Requisitos eléctricos ∼Tensión de 230 V
Modelo HST
Longitud del cable de alimentación (métrico) 1,1m
Tipo de producto Cable calefactor a prueba de humedad