Learn More
Horst™ Cables calefactores a prueba de humedad modelo HST PTFE
Código de producto. 10532892
Click to view available options
Longitud del cable de alimentación (métrico):
1,1m
12 m
5,5m
6 m
8 m
9 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10532892
Marca: Horst™ 20802
Solo quedan null
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 6 lm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 6 lm
Requisitos eléctricos ∼Tensión de 230 V
Modelo HST
Longitud del cable de alimentación (métrico) 6 m
Tipo de producto Cable calefactor a prueba de humedad