Learn More
Horst™ Cables calefactores a prueba de humedad modelo HST PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 5,5 Lm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 5,5 Lm |
| Requisitos eléctricos | ∼Tensión de 230 V |
| Modelo | HST |
| Longitud del cable de alimentación (métrico) | 5,5m |
| Tipo de producto | Cable calefactor a prueba de humedad |