Learn More
DWK Life Sciences Conexión de manguera de PTFE, con junta de silicona (VMQ), completa con tapón de rosca PBT, recta
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Las mangueras se pueden conectar de forma segura a los equipos de laboratorio mediante boquillas de plástico atornilladas a una rosca de vidrio con un tapón de rosca con orificio. Boquillas de plástico fabricadas con PTFE para su uso con mayores requisitos de resistencia térmica y química.
- Las olivas de manguera permiten la conexión de mangueras a equipos de laboratorio
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10/Paq. |
| Tipo | Recto |
| Tamaño de junta | 13 mm |
| N.º de junta cónica estándar | GL 25 |