Learn More
DWK Life Sciences Conexión de manguera de PTFE, con junta de silicona (VMQ), completa con tapón de rosca PBT, doblada
Código de producto. 10030704 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
GL 14
GL 18
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. N.º de junta cónica estándar unitSize
10030704 GL 18 paquete de 10
10795295 GL 14 paquete de 10
2 options
Código de producto. 10030704
Marca: DWK Life Sciences 286230802
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para una conexión segura de las mangueras.
Las mangueras se pueden conectar de forma segura a los equipos de laboratorio mediante boquillas de plástico atornilladas a una rosca de vidrio con un tapón de rosca con orificio. Boquillas de plástico fabricadas con PTFE para su uso con mayores requisitos de resistencia térmica y química.
  • Las olivas de manguera permiten la conexión de mangueras a equipos de laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10/Paq.
Tipo Doblado
Tamaño de junta 10,5 mm
N.º de junta cónica estándar GL 18