Learn More
Fisherbrand™ Guía de eje de alto rendimiento de PTFE, cono europeo de longitud ‘B’
Código de producto. 11803312 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del eje (métrico):
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
16 mm
Junta cónica estándar:
Cono 19/26B
Cono 24/29B
Cono 29/32B
Cono 34/35B
Tamaño de cono: 19/26
Tamaño de cono: 24/29
Tamaño de cono: 45/40
Tamaño de cono: 45/50
Packungsgröße:
cada uno
Artikelnummer. Diámetro del eje (métrico) Junta cónica estándar unitSize
11803312 10 mm Tamaño de cono: 45/50 cada uno
11863302 8 mm Cono 19/26B cada uno
11873302 8 mm Cono 24/29B cada uno
11883302 10 mm Cono 24/29B cada uno
10009332 16 mm Tamaño de cono: 45/40 cada uno
11843302 6 mm Tamaño de cono: 19/26 cada uno
11567323 12 mm Cono 29/32B cada uno
11577323 16 mm Cono 34/35B cada uno
11853302 6 mm Tamaño de cono: 24/29 cada uno
11893302 10 mm Cono 29/32B cada uno
10 options
Artikelnummer. 11803312
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Se utiliza con ejes de agitador de vidrio y metal. La guía del agitador de alto rendimiento es un cono de longitud 'B' para Europa e incluye un sello de PTFE/PEEK.
Proporciona una guía efectiva para agitadores con eje de vidrio y metal en una amplia escala de temperaturas sin diseminar partículas de la junta, al mismo tiempo que mantiene un vacío. La junta está fabricada con un compuesto de PTFE-PEEK especialmente formulado y está permanentemente sometida a presión.
  • Alto nivel de resistencia química
  • Antisacudida y vibración reducida
  • Rendimiento con vacío (∼5 mm Hg) y presión (de 3 a 5 psi)
  • Sin diseminación
  • Anillo de autoliberación
  • Velocidades máximas recomendadas: continua a 500 rpm, intermitente a 800 rpm
Nota: PEEK tiene un nivel muy elevado de resistencia química con alguna sensibilidad únicamente a ácidos minerales fuertes.
Spezifikation
Diámetro (métrico) 58 mm
Diámetro del eje (métrico) 10 mm
Para utilizar con (equipo) Eje de agitador de vidrio o metal
Para utilizar con (aplicación) Alineación del eje durante el mezclado
Altura (métrico) 60 mm
Cantidad 1 unidad
Junta cónica estándar Tamaño de cono: 45/50
Tipo Guía de eje de alto rendimiento de PTFE
Peso (métrico) 125 g
Material PTFE
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.