Learn More
Horst™ Cinta térmica de alta resistencia modelo HBSI de PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 4 lm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 4 lm |
| Longitud (métrico) | 4m |
| Requisitos eléctricos | ∼Tensión de 230 V |
| Modelo | HBSI |
| Tipo de producto | Cinta calefactora resistente |