Learn More
Kartell™ Revestimiento para juntas cónicas de vidrio
Código de producto. 10707741
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
Tamaño del cono de 14/23
Tamaño del cono de 19/26
Tamaño del cono de 24/29
Tamaño del cono de 29/32
Tamaño del cono de 45/40
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 10707741
Marca: Kartell™ 0104000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado con PTFE para resistencia química y a altas temperaturas. El revestimiento para conos de vidrio Kartell™ está especialmente diseñado para evitar que las juntas de vidrio mecanizadas se adhieran.
  • Diseñados para evitar que las juntas de vidrio mecanizadas se adhieran
  • Conforme a DIN 12242
  • Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN 12242
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 21 mm
Para utilizar con Junta de vidrio
Para utilizar con (aplicación) Evite que las juntas de vidrio se adhieran
Cantidad de embalaje 10/paq.
Tamaño de los tubos Tamaño del cono de 24/29