Learn More
Kartell™ Revestimiento para juntas cónicas de vidrio
Description
- Diseñados para evitar que las juntas de vidrio mecanizadas se adhieran
- Conforme a DIN 12242
- Adecuado para productos alimenticios
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | DIN 12242 |
| Material | PTFE |
| Diámetro exterior (imperial) | 16 mm |
| Para utilizar con | Junta de vidrio |
| Para utilizar con (aplicación) | Evite que las juntas de vidrio se adhieran |
| Cantidad de embalaje | 10/paq. |
| Tamaño de los tubos | Tamaño del cono de 19/26 |
| Tipo de producto | Revestimiento del manguito de la junta esmerilada |