Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Manguito de junta esmerilada de PTFE con collar de agarre
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tipo de producto | Manguito de junta esmerilada |
| Cantidad | 1Pack |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De –200 hasta 260 °C |
| N.º de junta cónica estándar | NS 19/26 |