Learn More
RETSCH Tarros de PTFE esmerilado
Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
35 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tarro de molienda |
| Capacidad (métrico) | 35 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Para el molino mezclador MM 301 |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |