Learn More
Bohlender™ Accesorios para tubo de rosca GL BOLA™, PTFE
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4,0 mm
5 mm
6,5 mm
6,6 mm
8 mm
12,0 mm
12 mm
18,0 mm
Tamaño de rosca:
14 GL x 0,125 pulg. NPT
14 GL x 9,52 mm (3/8 pulg) NPT
18 GL x 0,125 pulg. NPT
GL 14 x 1/4 pulg. NPT
GL 18 x 3/8 pulg. NPT
GL 25 x 1/2 pulg. NPT
GL 25 x 1/4 pulg. NPT
GL 25 x 3/8 pulg. NPT
GL 32 x 2,54 cm (1 pulg.) G
GL de 14 x 1/4 pulg. G
GL de 14 x 1/8 pulg. G
GL de 18 x 1/4 pulg. G
GL de 25 x 1/2 pulg. G
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Accesorio para tubo recto fabricado con PTFE
- Una rosca (NPT o G)
- Resistencia química universal
- El producto solo queda expuesto al PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la FDA |
| Diámetro interior (métrico) | 4,0 mm |
| Material | PTFE |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -200 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tamaño de rosca | 14 GL x 0,125 pulg. NPT |
| Presión máxima | 10 bar |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 250 °C |
| Tipo de producto | Accesorios para tubo de rosca GL |