Learn More
Bohlender™ Accesorios para tubo de rosca GL BOLA™, PTFE
Código de producto. 10618712
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4,0 mm
5 mm
6,5 mm
6,6 mm
8 mm
12,0 mm
12 mm
18,0 mm
Tamaño de rosca:
14 GL x 0,125 pulg. NPT
14 GL x 9,52 mm (3/8 pulg) NPT
18 GL x 0,125 pulg. NPT
GL 14 x 1/4 pulg. NPT
GL 18 x 3/8 pulg. NPT
GL 25 x 1/2 pulg. NPT
GL 25 x 1/4 pulg. NPT
GL 25 x 3/8 pulg. NPT
GL 32 x 2,54 cm (1 pulg.) G
GL de 14 x 1/4 pulg. G
GL de 14 x 1/8 pulg. G
GL de 18 x 1/4 pulg. G
GL de 25 x 1/2 pulg. G
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10618712
Marca: Bohlender™ D51708
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrecen resistencia química universal y soportan presiones de hasta 10 bar.
  • Accesorio para tubo recto fabricado con PTFE
  • Una rosca (NPT o G)
  • Resistencia química universal
  • El producto solo queda expuesto al PTFE
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 4,0 mm
Material PTFE
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -200 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tamaño de rosca GL de 14 x 1/8 pulg. G
Presión máxima 10 bar
Max. Operating Temperature (Metric) de 250 °C
Tipo de producto Accesorios para tubo de rosca GL