Learn More
Bohlender™ Accesorios para tubo de rosca GL BOLA™, PTFE
Descripción
- Accesorio para tubo recto fabricado con PTFE
- Una rosca (NPT o G)
- Resistencia química universal
- El producto solo queda expuesto al PTFE
Compliance
FDA
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Descripción | Rosca: NPT de 12,7 mm (1/2 pulgadas) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 12 mm |
| Material | PTFE |
| Para utilizar con | Para tubos de 14 mm de DE |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | de 250 °C |
| Tamaño de rosca | GL 25 x 1/2 pulg. NPT |
| Color | Blanco |
| Presión máxima | 10 bar |
| Mostrar más |