Learn More
Bohlender™ Fritas de gas de PTFE
Código de producto. 10535172
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
25 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
10535172 25 mm 1 PCS
1 options
Código de producto. 10535172
Marca: Bohlender™ N150332
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para obtener un burbujeo constante del flujo de gas
  • Resistentes a la temperatura de desde los −200 °C a los +250 °C
  • Resistencia química universal
  • Conformidad con la FDA.
  • PTFE microporoso con tamaño de poro de 3 µm
  • Adecuado para frascos y columnas de depurador con rosca M 8 × 1 y para tubos de entrada de gas.
  • de D.E. 25 mm, longitud de 26 mm
Especificaciones
Tipo Frita de gas
Diámetro exterior (métrico) 25 mm
Para utilizar con (aplicación) Burbujeo constante del flujo de gas
Para utilizar con (equipo) Frascos de depurador, tubos de entrada de gas