Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 50 mm |
| Diámetro del tubo (métrico) | 10 mm |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Altura (métrico) | 85 mm |
| Ángulo | 60° |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Descripción | Embudos de PTFE |
| Para utilizar con (aplicación) | Adición de líquidos a recipientes |
| Longitud del tubo (métrico) | 52 mm |