Learn More
Fisherbrand™ Recuperador de imán flexible de PTFE, 330 x 10 mm flexible
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Descripción | Recuperador de barras agitación flexible de PTFE |
| Para utilizar con (equipo) | Para la retirada de barras de agitación de los recipientes de todo tipo |
| Diámetro (métrico) | 10 mm |
| Longitud (métrico) | 330 mm |
| Material | PTFE con núcleo magnético Alnico V |
| Cantidad | 1 |