Learn More
Fisherbrand™ Conectores de fuelle flexibles de PTFE
Código de producto. 10105350 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de puerto:
Toma: 0,6 (14/23), cono: 14/23
Toma: 0,6 (14/23), cono: 29/32
Toma: 0,6 (19/26), cono: 24/29
Toma: 0,6 (24/29), cono: 24/29
Toma: 0,6 (29/32), cono: 29/32
Toma: 0,6 (29/32), cono: 34/35
Toma: 0,6 (34/35), cono: 34/35
Altura (métrico):
90 mm
105 mm
110 mm
115 mm
120 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de puerto Altura (métrico) unitSize
10105350 Toma: 0,6 (14/23), cono: 14/23 90 mm cada uno
10175440 Toma: 0,6 (14/23), cono: 29/32 110 mm cada uno
10522321 Toma: 0,6 (19/26), cono: 24/29 105 mm cada uno
10115350 Toma: 0,6 (24/29), cono: 24/29 110 mm cada uno
10189450 Toma: 0,6 (29/32), cono: 29/32 115 mm cada uno
10088231 Toma: 0,6 (34/35), cono: 34/35 120 mm cada uno
10553162 Toma: 0,6 (29/32), cono: 34/35 120 mm cada uno
7 options
Código de producto. 10105350
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados de PTFE puro. Los conectores de fuelle flexibles de PTFE Fisherbrand™ se utilizan para corregir la desalineación y aliviar la tensión en los conjuntos de vidrio.
  • Conecte directamente a las juntas de vidrio esmerilado estándar donde los anillos de sellado trapezoidal proporcionan un rendimiento de vacío de medio a alto
  • Inertes y utilizables hasta 280 °C aprox.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material PTFE
Para utilizar con Juntas de vidrio esmerilado
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -200 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tamaño de puerto Toma: 0,6 (14/23), cono: 14/23
Altura (métrico) 90 mm
Color Blanco
Max. Operating Temperature (Metric) de 280 °C
Tipo de producto Fuelles flexibles