Learn More
Fisherbrand™ Conectores de fuelle flexibles de PTFE
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tamaño de puerto:
Toma: 0,6 (14/23), cono: 14/23
Toma: 0,6 (14/23), cono: 29/32
Toma: 0,6 (19/26), cono: 24/29
Toma: 0,6 (24/29), cono: 24/29
Toma: 0,6 (29/32), cono: 29/32
Toma: 0,6 (29/32), cono: 34/35
Toma: 0,6 (34/35), cono: 34/35
Altura (métrico):
90 mm
105 mm
110 mm
115 mm
120 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | PTFE |
| Para utilizar con | Juntas de vidrio esmerilado |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -200 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tamaño de puerto | Toma: 0,6 (34/35), cono: 34/35 |
| Altura (métrico) | 120 mm |
| Color | Blanco |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 280 °C |
| Mostrar más |