Learn More
Fisherbrand™ Tapón de cabezal plano de PTFE
Contiene un cono de longitud B para Europa. El tapón de cabezal plano de PTFE Fisherbrand™ puede usarse con temperaturas de hasta 280 °C.
10.40€ - 43.90€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
---|---|
Descripción | Ajuste a presión |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Color | Blanco |
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Código de producto | Marca | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16265951
|
Fisherbrand™
|
10/19 |
35.95€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16275951
|
Fisherbrand™
|
14/23 |
43.90€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10253103
|
Fisherbrand™
|
24/29 |
12.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10384783
|
Fisherbrand™
|
19/26 |
10.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10630414
|
Fisherbrand™
|
29/32 |
16.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Funciona con anillos de sellado transversales trapezoidales de alto vacío
- Velocidad de fuga < 1 × 10-4 torr, litro, seg-1
Especificaciones
Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) | |
Sí | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Juntas de vidrio esmerilado | |
De - 200 a + 280 °C |
Ajuste a presión | |
Blanco | |
Tapón | |
1 por unidad |