Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Descripción | Ajuste a presión |
| Para utilizar con (equipo) | Juntas de vidrio esmerilado |
| Altura (métrico) | 31 mm |
| Cantidad | 1 por unidad |
| Tamaño | 20 × 20 × 31 mm |
| Junta cónica estándar | 10/19 |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De - 200 a + 280 °C |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Color | Blanco |
| Mostrar más |