Learn More
Cowie Technology™ Placa de evaporación de perfil plano de PTFE
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
100 ml
180 ml
350 ml
Diámetro (métrico):
42 mm
60 mm
78 mm
80 mm
100 mm
Altura (métrico):
20 mm
25 mm
28 mm
46 mm
55 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 3,33 fl oz |
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 100 ml |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Placa de evaporación |
| Acabado interior | Suave |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -200 °C a +280 °C |
| Altura (métrico) | 28 mm |
| Diámetro (métrico) | 80 mm |