Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 1,66 fl oz |
| Forma del fondo | Plano |
| Capacidad (métrico) | 50 ml |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Placa de evaporación |
| Acabado interior | Suave |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -200 °C a +280 °C |
| Altura (métrico) | 20 mm |
| Diámetro (métrico) | 60 mm |