Learn More
Bohlender™ Sondas de temperatura compactas PTFE-EX Lemo
Código de producto. 15802957
Click to view available options
Longitud (métrico):
270 mm (en total), 200 mm (utilizables)
470 mm (en total), 400 mm (utilizables)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15802957
Marca: Bohlender™ P173410
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la medición de temperatura en líquidos agresivos, estas sondas evitan la carga electrostática y son ideales para cables de medición integrados.
  • Proporciona resistencia a la temperatura de −200° a +250 °C
  • Muy buena resistencia química
  • Conductividad de 1000 kOhm
  • Intervalo de medición de −50° a +250 °C
  • Un sensor de medición PT 100 en un tubo de acero inoxidable encapsulado con PTFE-EX disipativo estático
  • Diámetro de la sonda de 8 mm, diámetro de la punta de 6 mm, diámetro del anillo del cuello de 12 mm
  • Las cargas electrostáticas se pueden descargar mediante una abrazadera de conexión a tierra (no incluida)
  • Conexión a un acoplamiento fijado directamente en el extremo de la sonda
  • Tiempos de respuesta típicos de T 50:De 20 a 24 segundos y T 90:30 segundos
Especificaciones
Tipo Sonda, temperatura
Certificaciones/conformidad Marcado CE
Interfaz Acoplamiento
Material PTFE-EX
Tipos de sensores PT 100
Para utilizar con (aplicación) Medición de la temperatura sin estática en líquidos agresivos
Tiempo de respuesta T 50: De 20 a 24 s; T 90: De 30 s
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +250 °C
Longitud (métrico) 270 mm (en total), 200 mm (utilizables)