Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Adiciones gota a gota de productos químicos |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De - 200 a + 280 °C |
| Color del tapón | Blanco |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad, certificado de análisis, hoja de datos del producto, hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS) |
| Altura (métrico) | 80 mm |
| Tipo de producto | Frasco cuentagotas |
| Material del cierre | PTFE |
| Tamaño del tapón | 33 mm |
| Mostrar más |