Learn More
Bohlender™ Espátulas dobles de PTFE
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
180 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Certificaciones/conformidad | Conformidad con la FDA |
| Tipo de producto | Espátula de doble extremo |
| Anchura (métrico) de la hoja | 16 mm |
| Material de la hoja | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Temperatura máx. (métrico) | de -200 °C |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Longitud (métrico) | 150 mm |