Learn More
Sampling Systems™ PTFE Dipper
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Longitud del mango (métrico):
155 mm
600 mm
Tipo de mango:
Extraíble
Fijo
Diámetro (métrico):
25 mm
55 mm
70 mm
80 mm
105 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- El PTFE es muy duradero y resistente al ataque químico
- Piezas de contacto del producto PTFE
- Atornille las varillas de extensión para aumentar la longitud del mango
- Aptas para temperaturas de hasta 280 °C (400 °F)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cacillo |
| Material | PTFE |
| Tipo de mango | Extraíble |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestreo de Líquidos |
| Temperatura (métrico) | Hasta 280 °C |
| Diámetro (métrico) | 70 mm |
| Longitud del mango (métrico) | 600 mm |