Descripción
- El PTFE es muy duradero y resistente al ataque químico
- Piezas de contacto del producto PTFE
- Atornille las varillas de extensión para aumentar la longitud del mango
- Aptas para temperaturas de hasta 280 °C (400 °F)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cacillo |
| Material | PTFE |
| Tipo de mango | Extraíble |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestreo de Líquidos |
| Temperatura (métrico) | Hasta 280 °C |
| Diámetro (métrico) | 55 mm |
| Longitud del mango (métrico) | 600 mm |