Learn More
Bohlender™ Barra de agitación magnética eléctrica cilíndrica de PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para agitar líquidos viscosos o para puentear distancias mayores entre la máquina de agitación magnética y la barra agitadora magnética |
| Diámetro (métrico) | 19mm |
| Longitud (métrico) | 50mm |
| Material | PTFE (politetrafluoroetileno) |
| Cantidad | 1/paq. |
| Forma | Cilíndrico |