Learn More
Bohlender™ Barra de agitación magnética cilíndrica de PTFE
Código de producto. 10490194
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
6mm
10mm
35mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10490194 10mm paquete de 10
17875294 10mm paquete de 20
10637952 35mm paquete de 10
10057661 6mm paquete de 10
4 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 10490194
Marca: Bohlender™ C35008
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con certificación de la FDA
Para utilizar con (aplicación) Las barras de agitación magnéticas cilíndricas ofrecen unas excelentes características de centrado y funcionamiento fluido.
Incluye Núcleo magnético Alnico 5
Diámetro (métrico) 3mm
Longitud (métrico) 10mm
Material PTFE (politetrafluoroetileno)
Cantidad 1/paq.
Forma Cilíndrico