Learn More
Fisherbrand™ Abrazaderas para juntas cónicas
Código de producto. 11513302 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Color unitSize
11513302 Blanco paquete de 5
1 options
Código de producto. 11513302
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona la solución más segura para las juntas de sujeción. Las abrazaderas para juntas cónicas Fisherbrand™ están fabricadas de plástico PTFE puro con resortes de acero totalmente encapsulados.
  • Se puede ajustar con la mano
  • Fabricado para adaptarse a juntas de vidrio estándar
  • Químicamente inerte y no se ve afectado por los productos químicos de laboratorio
  • Resistentes a temperaturas de hasta 250°C
Especificaciones
Modelo Cónicos
Cantidad 2/paq.
Tipo Abrazadera de junta de PTFE
Material Resorte de acero encapsulado de PTFE
Para utilizar con (equipo) Juntas de vidrio estándar, tamaño 40
Tamaño 40
Color Blanco
Recubrimiento PTFE