Learn More
Bochem™ Microespátulas de doble extremo con revestimiento de PTFE
Código de producto. p-8004614
Click to view available options
Longitud (métrico):
150mm
185 mm
185mm
210mm
Longitud de la hoja (métrico):
40mm
50mm
55mm
Diámetro exterior (métrico):
1,5 mm
2mm
2 mm
Anchura (métrico):
3mm
4mm
5mm
6mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10505801
Marca: Bochem™ 3712
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adecuadas para aplicaciones de pequeñas cantidades y tubos de formato estrecho, estas espátulas de doble extremo con revestimiento de PTFE reducen la adherencia del material. Las microespátulas dobles con revestimiento de PTFE Bochem™ también son suaves en superficies delicadas y que se puedan rascar.
  • Revestimiento de PTFE antiadherente.
  • Doble extremo para mayor versatilidad.
  • Extremos delgados para facilitar el acceso al recipiente.
  • Un extremo redondeado y un extremo plano.
Especificaciones
Cantidad 1Each
Recubrimiento Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tipo de producto Microespátula doble
Longitud de la hoja (métrico) 50mm
Anchura (métrico) 5mm
Diámetro exterior (métrico) 2mm
Dimensiones (L x An) 185 x 5mm
Material Revestimiento de PTFE
Longitud (métrico) 185mm