Learn More
Bochem™ Microespátulas de doble extremo con revestimiento de PTFE
Descripción
- Revestimiento de PTFE antiadherente.
- Doble extremo para mayor versatilidad.
- Extremos delgados para facilitar el acceso al recipiente.
- Un extremo redondeado y un extremo plano.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Recubrimiento | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tipo de producto | Microespátula doble |
| Longitud de la hoja (métrico) | 50mm |
| Anchura (métrico) | 5mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 2mm |
| Dimensiones (L x An) | 185 x 5mm |
| Material | Revestimiento de PTFE |
| Longitud (métrico) | 185mm |