Learn More
Bochem™ Microespátulas de doble extremo con revestimiento de PTFE
Click to view available options
Longitud (métrico):
150mm
185 mm
185mm
210mm
Longitud de la hoja (métrico):
40mm
50mm
55mm
Diámetro exterior (métrico):
1,5 mm
2mm
2 mm
Anchura (métrico):
3mm
4mm
5mm
6mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Revestimiento de PTFE antiadherente.
- Doble extremo para mayor versatilidad.
- Extremos delgados para facilitar el acceso al recipiente.
- Un extremo redondeado y un extremo plano.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Recubrimiento | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tipo de producto | Microespátula doble |
| Longitud de la hoja (métrico) | 55mm |
| Anchura (métrico) | 6mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 2mm |
| Dimensiones (L x An) | 210 x 6mm |
| Material | Revestimiento de PTFE |
| Longitud (métrico) | 210mm |