Learn More
Bochem™ Microespátulas de doble extremo con revestimiento de PTFE
Código de producto. 10306341
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150mm
185 mm
185mm
210mm
Longitud de la hoja (métrico):
40mm
50mm
55mm
Diámetro exterior (métrico):
1,5 mm
2mm
2 mm
Anchura (métrico):
3mm
4mm
5mm
6mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Longitud de la hoja (métrico) Diámetro exterior (métrico) Anchura (métrico) unitSize
10306341 185 mm 50mm 2 mm 4mm cada uno
10505801 185mm 50mm 2mm 5mm cada uno
10458442 210mm 55mm 2mm 6mm cada uno
10202111 150mm 40mm 1,5 mm 3mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10306341 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 3711
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adecuadas para aplicaciones de pequeñas cantidades y tubos de formato estrecho, estas espátulas de doble extremo con revestimiento de PTFE reducen la adherencia del material. Las microespátulas dobles con revestimiento de PTFE Bochem™ también son suaves en superficies delicadas y que se puedan rascar.
  • Doble extremo
  • Revestimiento de PTFE
Especificaciones
Descripción Doble extremo
Recubrimiento Politetrafluoroetileno (PTFE)
Longitud de la hoja (métrico) 50mm
Anchura (métrico) 4mm
Anchura (métrico) de la hoja 2mm
Diámetro exterior (métrico) 2 mm
Longitud (métrico) 185 mm