Learn More
Bochem™ Microespátulas de doble extremo con revestimiento de PTFE
Código de producto. 10202111
Click to view available options
Longitud (métrico):
150mm
185 mm
185mm
210mm
Longitud de la hoja (métrico):
40mm
50mm
55mm
Diámetro exterior (métrico):
1,5 mm
2mm
2 mm
Anchura (métrico):
3mm
4mm
5mm
6mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10202111
Marca: Bochem™ 3710
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Adecuadas para aplicaciones de pequeñas cantidades y tubos de formato estrecho, estas espátulas de doble extremo con revestimiento de PTFE reducen la adherencia del material. Las microespátulas dobles con revestimiento de PTFE Bochem™ también son suaves en superficies delicadas y que se puedan rascar.
  • Acero inoxidable 18/10
  • Doble extremo
  • Revestimiento de PTFE
Especificaciones
Cantidad 1Each
Recubrimiento Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tipo de producto Microespátula doble
Longitud de la hoja (métrico) 40mm
Anchura (métrico) 3mm
Anchura (métrico) de la hoja 3mm
Diámetro exterior (métrico) 1,5 mm
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 150mm