Learn More
BRAND™ Varilla de agitación de acero recubierta de PTFE
Código de producto. 10363601 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
200 mm
250 mm
300 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
10363601 200 mm cada uno
10029880 300 mm cada uno
10161871 250 mm cada uno
10272191 400 mm cada uno
4 options
Código de producto. 10363601
Marca: BRAND™ 136315
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Unique high-density PTFE coated polyethylene stirring rods with a steel core with rounds ends.
  • Varillas de agitación con núcleo de acero revestidas de PTFE con extremo redondo
  • Polietileno de alta densidad (con núcleo de acero)
  • Puede doblarse según sea necesario
  • La forma se mantiene de manera permanente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Núcleo de acero revestido de PTFE
Diámetro (métrico) 6 mm
Longitud (métrico) 200 mm
Cantidad 1