Descripción
- Varillas de agitación con núcleo de acero revestidas de PTFE con extremo redondo
- Polietileno de alta densidad (con núcleo de acero)
- Puede doblarse según sea necesario
- La forma se mantiene de manera permanente
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Núcleo de acero revestido de PTFE |
| Diámetro (métrico) | 6 mm |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Cantidad | 1 |